Saltar a
M1126
L-Methionine sulfoxide
≥98% (TLC)
Sinónimos:
L-2-Amino-4-(methylsulfinyl)butanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 157,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 479,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
165.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-758-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4129939
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Methionine sulfoxide,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
255 °C
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CS(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1
InChI key
QEFRNWWLZKMPFJ-YGVKFDHGSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Application
  • The DmsABC S-oxide reductase is an essential component of a novel, hypochlorite-inducible system of extracellular stress defense in Haemophilus influenzae: This study illustrates the enzymatic action of L-Methionine sulfoxide reductase in bacterial defense systems, underscoring its biotechnological applications in developing antimicrobial strategies (Nasreen et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-Methionine sulfoxide, a structural analog of glutamate, may be used as a substrate to study the specificity and kinetics of various methionine sulfoxide reductase(s).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M0876M962564319
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT)
mp
255 °C
mp
275 °C
mp
284 °C (dec.) (lit.)
mp
284 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
-
color
white
color
white
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
detection
application(s)
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)