Merck
1366578
USP
Linalyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
Seleccione un Tamaño
0.3 ML
US$ 594,00
US$ 594,00
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.3 ML
US$ 594,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Beilstein:
1724500
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 594,00
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
6.8 (vs air)
presión de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
familia API
linalyl acetate
envase
pkg of 0.3 mL
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
densidad
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Clave InChI
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Linalyl acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)