CRM79308
Linalyl acetate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
densidad de vapor
6.8 (vs air)
presión de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
densidad
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Clave InChI
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)