Merck
00350190
Linalool
primary reference standard
Sinónimos:
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 530,00
US$ 530,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 530,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1721488
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 530,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
presión de vapor
0.17 mmHg ( 25 °C)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Clave InChI
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicación
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum salvia thymus
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene