1294284
USP
N-Glycolylneuraminic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3,5-dideoxy-5-((hydroxyacetyl)amino), D-glycero-D-galacto-2-Nonulosonic acid, Neu5Glc, NeuNGl
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sialic acid
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]1(O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]1NC(=O)CO)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C11H19NO10/c13-2-5(16)8(18)9-7(12-6(17)3-14)4(15)1-11(21,22-9)10(19)20/h4-5,7-9,13-16,18,21H,1-3H2,(H,12,17)(H,19,20)/t4-,5+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
Clave InChI
FDJKUWYYUZCUJX-AJKRCSPLSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also used to prepare standard stock solutions during monosaccharide analysis and analytical procedures for monoclonal antibodies and subtypes according to the given below general chapters of United States Pharmacopeia (USP):
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)