Merck
1260001
USP
Etinil estradiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
17α-etinilestradiol, 17α-etinil-1,3,5(10)-estratrieno-3,17β-diol, 19-Nor-1,3,5(10),17α-pregnatrien-20-ino-3,17-diol, Etinilestradiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24O2
Número de CAS:
Peso molecular:
296.40
Beilstein/REAXYS Number:
2419975
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ethinyl estradiol
manufacturer/tradename
USP
mp
182-183 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
General description
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la Farmacopea emisora.Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Patrón de referencia USP del etinil estradiol, indicado para ser utilizado en pruebas y ensayos de calidad específicos según lo especificado en el compendio USP. También, para su uso con monografías de la USP tales como:
  • Comprimidos de desogestrel y etinil estradiol
  • Comprimidos de drospirenona y etinil estradiol
  • Etinil estradiol
  • Comprimidos de etinil estradiol
  • Comprimidos de diacetato de etinodiol y etinil estradiol
  • Comprimidos de levonorgestrel y etinil estradiol
  • Comprimidos de acetato de noretindrona y etinil estradiol
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Hongjian Zhang et al.
Clinical pharmacokinetics, 46(2), 133-157 (2007-01-27)
17alpha-Ethinylestradiol (EE) is widely used as the estrogenic component of oral contraceptives (OC). In vitro and in vivo metabolism studies indicate that EE is extensively metabolised, primarily via intestinal sulfation and hepatic oxidation, glucuronidation and sulfation. Cytochrome P450 (CYP)3A4-mediated EE
Robert W Flick et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 152, 353-360 (2014-05-13)
Vitellogenin is frequently used as a biomarker of exposure to environmental estrogens due to its specificity and sensitivity. Appropriate incorporation of this biomarker into environmental monitoring and assessment necessitates evaluation of its critical performance parameters. In this study, we characterize
Andrew M Kaunitz et al.
Obstetrics and gynecology, 123(2 Pt 1), 295-303 (2014-01-10)
To compare a new low-dose levonorgestrel and ethinyl estradiol contraceptive patch (Patch) with a combination oral contraceptive (Pill; 100 micrograms levonorgestrel, 20 micrograms ethinyl estradiol) regarding efficacy, safety, compliance, and unscheduled uterine bleeding. Women (17-40 years; body mass index 16-60)
Per Hallgren et al.
Environmental toxicology and chemistry, 33(4), 930-936 (2014-03-13)
Endocrine-disrupting chemicals are known to alter the fitness of individual organisms via changes in growth, behavior, and reproduction. It is largely unknown, however, whether these effects cascade through the food web and indirectly affect other, less sensitive organisms. The authors
Jeremy A Leonard et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 150, 103-116 (2014-03-29)
The endocrine disrupting effects of estrogenic compounds in surface waters on fish, such as feminization of males and altered sex ratios, may also occur in aquatic invertebrates. However, the underlying mechanisms of action and toxicity, especially in native freshwater mussels