NIST951A
Ácido bórico
NIST® SRM® 951a, isotopic standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
presión de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
envase
pkg of 10 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
160 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
SRM 951A_cert
SRM 951A_SDS
Otras notas
Boron-10, Boron-11
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)