1018001
USP
N-Acetyl-L-leucine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Acetyl-L-leucine
Productos recomendados
familia API
leucine
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)