This product may be stored at room temperature. The stability of this compound in solution has not been determined. However various external sources state that this product may be stored in aliquots at -80°C for 2 years and -20°C, for 1 year. This information has not been validated.
441511
N-Acetyl-L-leucine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinónimos:
N-Acetyl-L-(-)-leucine, Acetylleucine
Productos recomendados
Nombre del producto
N-Acetyl-L-leucine, ReagentPlus®, 99%
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D −23±3°, c = 2 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reaction type: Peptide Synthesis
mp
187-190 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
Clave InChI
WXNXCEHXYPACJF-ZETCQYMHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Storage temperature? Storage temperature when already diluted?
1 answer-