Documentos clave
Z226114
Spherisorb® CN HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L10
Nivel de calidad
Línea del producto
Spherisorb®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Spherisorb®
Extensión del etiquetado
3.1% Carbon loading
Parámetros
20-45 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
cyanopropyl
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
80 Å
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Spherisorb is a registered trademark of Waters
cartucho de precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)