These columns are end-capped, but the phase is cyanopropyl.
59356-U
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Columna de fase ciano ligada
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC Discovery® Cyano, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L10
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
4.5% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
200 m2/g
cobertura de la superficie
3.5 μmol/m2
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
180 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Baja hidrofobicidad para una rápida elución de los analíticos hidrófobos
- Forma de pico excelente y retención de los analitos fuertemente básicos
- Retención de las analitos polares
- Selectividad única
- Retención significativamente inferior a la C18 (normalmente requiere un menor porcentaje de fase orgánica móvil)
- Separaciones LC-MS estables y de bajo sangrado
- Compatible con fases orgánicas muy acuosas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
¿Me podrías confirmar que la composición de esta columna es end-capped cyanosilyl silica gel for chromatography R? Gracias!
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
Please provide the below details for the column Carbon loading%- Pore size- Surface area- pH stability- End capping-
1 answer-
TS Answer:
- 4.5% Carbon loading
- Pore size: 180 Å
- Surface area: 200 m2/g
- Operating pH range: 2-8
- Endcapped
- Particle Size: 5 μm
- Temperature Range: ≤70 °C
- Maximum Pressure: 400 bar pressure (5801 psi)
- Suitable for USP L10Helpful?