This Betiatide is a product of the the European Pharmacopoeia. This product is a 20 mg package. Please see the link below regarding more information for this product:
https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0002216
Y0002216
Betiatide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N-[2-(Benzoylthio)acetyl]glycylglycylglycine
About This Item
Productos recomendados
familia API
betiatide
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S(CC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H17N3O6S/c19-11(16-6-12(20)18-8-14(22)23)7-17-13(21)9-25-15(24)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,16,19)(H,17,21)(H,18,20)(H,22,23)
Clave InChI
VDPYMEBVIDZKMD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Hope you are doing well, please clarify the packing size of Betiatide i.e. SKU. (what is quantity measurement of SKU)?
1 answer-