Y0001748
Copper tetramibi tetrafluoroborate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Tetrakis(2-methoxyisobutyl isonitrile)copper(I) tetrafluoroborate, (2-Methoxy-2-methylpropaneisocyanide)copper(I) tetrafluoroborate, MIBI copper complex
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
copper tetramibi tetrafluoroborate
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
98-102 (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/4C6H12NO.CH4.BF4.Cu/c4*1-6(2,8-4)5-7-3;;2-1(3,4)5;/h4*3H,5H2,1-2,4H3;1H4;;/q;;;;;-1;+1
Clave InChI
SYZFYGIABAPAKN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)