M0240000
Ácido metilenodifosfónico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
MDP, Ácido medrónico
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
medronic acid
manufacturer/tradename
EDQM
mp
197-199 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
InChI key
MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)