Merck
SU861027
Supelco
Super Clean (Base-Plate Design) Gas Purifier
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for helium carrier gas
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
NACRES:
SB.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Descripción general
Gas purifier helps in enhancing the performance of GC detectors. It can reduce the background signal in flame ionization and nitrogen phosphorus detectors.[1]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gas Chromatographic Techniques and Applications
Alan John Handley, E. R. Adlard
Science, 135-135 (2001)