The amount of resin in the tube is five grams. The packing is not measured by volume, though the tube itself is a 15 cc tube.
23906
Tubo purificador OMI®
OMI-2 Purifier Tube
Sinónimos:
TUBO INDICADOR OMI®-2
About This Item
Productos recomendados
aplicaciones
PFAS testing
Categorías relacionadas
Descripción general
- Un portatubos reutilizable que se instala en el sistema de suministro de gas. El uso de policarbonato proporciona capacidad de transparencia además de seguridad.
- Un tubo purificador que contiene una resina indicadora (cambio de color de negro a marrón cuando se expone a tan sólo 1 ppm de humedad u oxígeno). El uso de vidrio proporciona la capacidad de transparencia y evita la difusión de contaminantes de la sala al interior de la corriente gaseosa.
Los tubos purificadores gastados son fáciles de reponer. Sólo tiene que desenroscar el conjunto del extremo del portatubos y sustituirlo por un tubo purificador nuevo. El diseño impide que el aire ambiente entre en el nuevo tubo durante la instalación (las láminas protectoras que cubren cada extremo sólo se traspasan cuando el conjunto del extremo se enrosca en el portatubos para completar la instalación).
Nota: este artículo requiere un portatubos reutilizable que se compra por separado.
Nota al pie de página
Información legal
obligatorio pero no suministrado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Contenido relacionado
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
-
How much purifier material is in the tube by mass and volume?
1 answer-
Helpful?
-
-
How to determine when the OMI® Purifier Tube -23906 is spent and needs to be changed? Also, what are the connections of the OMI® Purifier Tube -23906?
1 answer-
The rapid color change will indicate potential problems in the purification system. If the change is relatively rapid, the bulk purifier is spent, the carrier gas is contaminated, or there is a leak in the system somewhere upstream.
2. The OMI® Purifier Tube can be connected to 1/8" tubing. For 1/4" tubing, use 1/4" to 1/8" Swagelock® reducer (brass - Cat. No 2-1516, or stainless steel - Cat. No 2-1517).
Helpful?
-
-
Could you confirm if product number 23906 OMI® Purifier Tube should have a product number or SKU on the packaging? If not, how to ensure that it is the correct product?
1 answer-
The product number 23906 OMI® Purifier Tube does not have a product number on the aluminum foil bag due to the use of multiple products with this type of bag. To ensure that the correct product is received, customers are advised to open the aluminum bag to find the glass tube labeled OMI-2 23906. This is done to prevent damage during shipment and to avoid any reactions due to exposure to oxygen.
Helpful?
-
-
Hi, I was wondering if there is a maximum flow rate and pressure rating for the OMI® Purifier Tube filters/holders?
1 answer-
The operational line pressure must not exceed 150 psi. Flow should not exceed 300 mL/min for OMI-2.