Merck
SAAR5825200
Sulfato de sodio
anhydrous, uniLAB
About This Item
Fórmula lineal:
Na2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
142.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado:
anhydrous
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Línea del producto
uniLAB
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825200EM)
mp
884 °C (lit.)
densidad
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Chemically pure
For laboratory use only
Información legal
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)