SAAR4164080
Metanol
univAR™
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Productos recomendados
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
univAR™
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
packaging
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4164080LC)
pkg of 25 L (SAAR4164080ME)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Inchi Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)