SAAR4123900
Sulfato de magnesio
dry, uniLAB™
About This Item
Productos recomendados
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
product line
uniLAB™
form
dry
packaging
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4123900EM)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)