Documentos clave
SYNA172440
Synthware Kjeldahl trap adapter
joint: ST/NS 24/40, Distance Between Joints: 200 mm
Sinónimos:
Synthware A172440, Distilling trap, Kjeldahl trap
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 275,00
US$ 275,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 275,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 275,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
A172440
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.