Merck
SAAR1122220
Ammonium acetate
crystals, univAR
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2NH4
Número de CAS:
Peso molecular:
77.08
Beilstein:
4186741
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
reagent grade
Línea del producto
univAR
Formulario
crystals
solid
envase
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1122220EM)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)