Documentos clave
1.01091
Supelco
Aluminium hydroxide
powder, hydrargillite EMPLURA®
Sinónimos:
Aluminium hydroxide, Hydrargillite
About This Item
Fórmula lineal:
Al(OH)3 · x H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
78.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Número índice de la CE:
244-492-7
NACRES:
NA.21
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
powder
pérdida
30.0-35.0% loss on ignition, 700°C
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidad
water: insoluble at 20 °C
densidad
2.42 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
~90 g/100 mL
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.3%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Al].O.O.O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2
Clave InChI
MXRIRQGCELJRSN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Investigation into the Influence of the Process Parameters on the Stability of a Poly(Vinyl)-Alcohol-Based Coating System.: Discusses the stabilization of polymeric materials using aluminium hydroxide, emphasizing its importance in material science for enhancing the durability and performance of coatings (Canale et al., 2024).
Nota de análisis
Identity: conforms
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.3 %
Loss on ignition (700°C): 30.0 - 35.0 %
Bulk density: about 90 g/100ml
Particle size (<&#8199;150&#8199;&#181;m): about 90
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable