PHL89873
Isopimpinellin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4,9-Dimethoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4,9-Dimethoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one, 5,8-Dimethoxy-6,7-furanocoumarin, 5,8-Dimethoxypsoralen, Isoimpinellin, NSC 217988, NSC 401288
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1OC2=C(OC)C3=C(C=CO3)C(OC)=C2C=C1
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-10-7-3-4-9(14)18-12(7)13(16-2)11-8(10)5-6-17-11/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
DFMAXQKDIGCMTL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)