Merck
PHL89770
Psoralen
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6,7-Furanocoumarin, 7H-Furo[3,2-g]benzopyran-7-one, Ficusin, Furo[3,2-g]coumarin
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 439,00
US$ 439,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 439,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
186.16
Beilstein:
152784
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 439,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
Clave InChI
ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Aplicación
Photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure and function.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)