P8399
Psoralen
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
6,7-Furanocoumarin, 7H-Furo[3,2-g]benzopyran-7-one, Ficusin, Furo[3,2-g]coumarin
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
fluorescencia
λex 335 nm; λem 460 nm (pH 7.0)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
Clave InChI
ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- as a crosslinker for dsRNA for in- situ hybridization studies[1]
- in testing melanin dispersal effects in fish scale melanophores[2]
- to test its stimulatory effects in osteoblast a cell proliferation assay[3]
- as a reference standard in high-performance liquid chromatography (HPLC)[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.