SMB00557
Violanthin
≥90% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
6-C-Glucosyl-8-C-rhamnosylapigenin
Seleccione un Tamaño
US$ 549,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 549,00
Productos recomendados
Ensayo
≥90% (LC/MS-UV)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C=C(OC(C([C@@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)O)C)=C3O)=C1C(O)=C3[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C5=CC=C(C=C5)O
InChI
1S/C27H30O14/c1-8-17(31)21(35)23(37)27(39-8)16-20(34)15(26-24(38)22(36)18(32)13(7-28)41-26)19(33)14-11(30)6-12(40-25(14)16)9-2-4-10(29)5-3-9/h2-6,8,13,17-18,21-24,26-29,31-38H,7H2,1H3/t8-,13+,17-,18+,21+,22-,23+,24+,26-,27-/m0/s1
Clave InChI
MVOUGOXRXQDXDC-RSPRXDBDSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)