Merck
PHL89659
Esculin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, Aesculin, Bicolorin, Crataegin, Enallachrome, Escosyl, Esculetin 6-O-glucoside, Esculetin-6-β-D-glucopyranoside
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 519,00
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 519,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16O9
Número de CAS:
Peso molecular:
340.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O=C1C=CC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(O)C=C2O1
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Clave InChI
XHCADAYNFIFUHF-TVKJYDDYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)