Y0001611
Esculetin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
6,7-Dihydroxycoumarin, Cichorigenin, Esculetin
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
esculetin
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
271-273 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
Clave InChI
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)