48300
Bile esculin agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Esculin Bile Agar
Productos recomendados
Agency
according to ISO 10273:2017
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
BioChemika
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15.0 g/L
esculin, 1 g/L
ferric citrate, 0.5 g/L
meat extract, 3 g/L
meat peptone, 5 g/L
ox-bile, 40 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbe id | specific enzyme detection: suitable
pH final
6.6±0.2 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
Streptococcus spp.
selective and differential for Enterococcus spp.
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.