PHL89579
Bakuchiol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Bakutrol, Drupanol, Neuvachiol, Sytenol A, UP 256, (S)-Bakuchiol, 4-[(1E,3S)-3-Ethenyl-3,7-dimethyl-1,6-octadien-1-yl]phenol
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
técnicas
HPLC: suitable
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(C)=C/CC[C@@](C)(C=C)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H24O/c1-5-18(4,13-6-7-15(2)3)14-12-16-8-10-17(19)11-9-16/h5,7-12,14,19H,1,6,13H2,2-4H3/b14-12+/t18-/m1/s1
Clave InChI
LFYJSSARVMHQJB-QIXNEVBVSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
363.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
184 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)