Merck
PHL89578
Bakuchicin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-(6-Hydroxy-7-benzofuranyl)-2-propenoic acid δ-lactone, 7H-Furo[2,3-f][1]benzopyran-7-one, Allopsoralen
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 546,00
US$ 546,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 546,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
186.16
Beilstein:
3542240
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 546,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1Oc2ccc3ccoc3c2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-8-9(14-10)3-1-7-5-6-13-11(7)8/h1-6H
Clave InChI
HMUJHZNYHJMOHR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)