Merck
PHL89383
Oleanolic acid
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 453,00
US$ 453,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 453,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H48O3
Número de CAS:
Peso molecular:
456.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 453,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@@]1(CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Clave InChI
MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Triterpenoid isolated from medicinal plants. Antitumor and hepatoprotective agent. Oleanolic acid has therapeutic potential for neurodegenerative diseases.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus hedera melissa salvia sambucus thymus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)