Merck
PHL80614
Phytolaccagenin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Jaligonic acid 30-methyl ester
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 766,00
US$ 766,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 766,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H48O7
Número de CAS:
Peso molecular:
532.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 766,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1C(C2C(C3C(C4(CCC5(C(CC(CC5)(C)C(=O)OC)C4=CC3)C(=O)O)C)(CC2)C)(CC1O)C)(CO)C
InChI
1S/C31H48O7/c1-26(25(37)38-6)11-13-31(24(35)36)14-12-29(4)18(19(31)15-26)7-8-22-27(2)16-20(33)23(34)28(3,17-32)21(27)9-10-30(22,29)5/h7,19-23,32-34H,8-17H2,1-6H3,(H,35,36)
Clave InChI
CYJWWQALTIKOAG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)