Merck
PHL89195
Eucalyptol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 545,00
US$ 545,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 545,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
105109
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 545,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Clave InChI
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea angelica cinnamomum curcuma eucalyptus mentha salvia thymus valeriana zingiber
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)