Merck
PHL85878
Arecaidine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,2,5,6-Tetrahydro-1-methylnicotinic acid hydrochloride, N-Methylguvacine hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydro-1-methylnicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
177.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
cadena SMILES
Cl.CN1CCC=C(C1)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h3H,2,4-5H2,1H3,(H,9,10);1H
Clave InChI
PIVDNPNYIBGXPL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)