Merck
332593
Sigma-Aldrich
(2-Hidroxipropil)-β-ciclodextrina
average Mw ~1,380
Sinónimos:
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 74,00
25 G
US$ 182,00
100 G
US$ 402,00
1 KG
US$ 890,00
US$ 74,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 74,00
25 G
US$ 182,00
100 G
US$ 402,00
1 KG
US$ 890,00
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 74,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
actividad óptica
[α]26/D +139°, c = 1 in H2O
mol peso
average Mw ~1,380
Extensión del etiquetado
0.6 molar substitution
mp
278 °C (dec.)
solubilidad
water: 180 g/L
cadena SMILES
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
Clave InChI
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Descripción general
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin (HP-β-CD) is a beta-cyclodextrin and hydroxyalkyl derivative and is widely used as a chiral solvent, phase transfer catalyst, and host molecule in organic synthesis. HP-β-CD can form inclusion complexes with guest molecules, which can help enhance the solubility, stability, and bioavailability of the guest molecule. It is an alternative to α-, β- and γ-cyclodextrin and exhibits a higher water solubility. HP-β-CD is commonly used as a drug solubilizer. [1]
Aplicación
La solubilidad de los fármacos lipófilos aumenta linealmente con la concentración de hidroxipropil-β-ciclodextrina (HBC) en disolución acuosa debido al complejo entre la HBC y el fármaco. Este complejo tipo huésped-anfitrión se forma entre el fármaco y la cavidad no polar de la HBC que tiene como consecuencia una mayor solubilidad. Las disoluciones pueden liofilizarse para producir polvos libremente solubles. No tóxico en conejos ni ratones.
HP-β-CD can be used:
  • As an additive in the separation of amino acids and lactic acids based on the coordination interactions between Cu2+ ions and analytes. [2]
  • As a chiral selector in capillary electrophoresis, enabling the robust separation of diastereomeric derivatives of aspartic acid for analysis. [3]
  • As a reagent to improve water solubility and anti-proliferative activity of pyrazolo[3,4-d] pyrimidines. [4]
  • As formulation vehicle. It increases water solubility of the drug for successful delivery of medical agents to a biological system.[1]
  • To increase the solubility of ropivacaine (RVC) upon complexation, which in turn enhances the pharmacological activity of RVC.[5]
  • To increase the aqueous solubility of naproxen (NAP) in presence of polyvinylpyrrolidone (PVP).[6]
  • As a template in the synthesis of hollow spherical copper sulfide nanoparticle assemblies.[7]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>752.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 400 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The influence of polyvinylpyrrolidone on naproxen complexation with hydroxypropyl- β -cyclodextrin
Mura P, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 13(2), 187-194 (2001)
The fabrication of hollow spherical copper sulfide nanoparticle assemblies with 2-hydroxypropyl- β -cyclodextrin as a template under sonication
Xu J-Z, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 13(5), 451-454 (2006)
Evaluation of enantiomeric purity of magnesium-L-aspartate dihydrate
Oliver W,et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 102, 100-109 (2015)
CE with Cu2+ ions and 2-hydroxypropyl-$\beta$-cyclodextrin additives for the investigation of amino acids composition of the culture medium in a cellular model of non-alcoholic fatty liver disease
Daria M,et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 213, 114663-114663 (2022)
2-Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin strongly improves water solubility and anti-proliferative activity of pyrazolo [3, 4-d] pyrimidines Src-Abl dual inhibitors
Elena D,et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45, 5958-5964 (2010)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. is this product kosher certified or Vegan and without Vine or Grape ?
    1 answer
    1. This product is not kosher certified. This product is manufactured synthetically.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf