Merck
PHL84234
Lonicerin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-neohesperidoside, Loniceroside, Luteolin 7-neohesperidoside, Veronicastroside
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.060,00
US$ 1.060,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.060,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H30O15
Número de CAS:
Peso molecular:
594.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.060,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5cc(c(cc5)O)O
InChI
1S/C27H30O15/c1-9-20(33)22(35)24(37)26(38-9)42-25-23(36)21(34)18(8-28)41-27(25)39-11-5-14(31)19-15(32)7-16(40-17(19)6-11)10-2-3-12(29)13(30)4-10/h2-7,9,18,20-31,33-37H,8H2,1H3/t9-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
Clave InChI
SHPPXMGVUDNKLV-KMFFXDMSSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)