Merck
SMB00231
Sigma-Aldrich
Loganic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
Loganate
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 599,00
US$ 599,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 599,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24O10
Número de CAS:
Peso molecular:
376.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 599,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H]1[C@@H](O)C[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C16H24O10/c1-5-8(18)2-6-7(14(22)23)4-24-15(10(5)6)26-16-13(21)12(20)11(19)9(3-17)25-16/h4-6,8-13,15-21H,2-3H2,1H3,(H,22,23)/t5-,6+,8-,9+,10+,11+,12-,13+,15-,16-/m0/s1
Clave InChI
JNNGEAWILNVFFD-CDJYTOATSA-N
Descripción general
Loganic acid is a naturally occurring iridoid monoterpeneglusoside. It is a key constituent of Swertia caroliniensis.[1]
Natural product derived from plant source.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Loganic acid is involved in the biosynthesis of indole alkaloids in Vinca rosea.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Jie Li et al.
Frontiers in chemistry, 5, 125-125 (2018-01-10)
Roots, stems, leaves, and flowers of Longdan (
S-Adenosyl-l-methionine: Loganic Acid Methyltransferase A CARBOXYL-ALKYLATING ENZYME FROM Vinca rosea.
Madyastha K M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 248(7), 2497-2501 (1973)
Lili Xu et al.
Journal of ethnopharmacology, 209, 91-99 (2017-07-25)
Swertia cincta Burkill was traditionally used for treating jaundice and various types of chronic and acute hepatitis in Yunnan and Tibet in China for hundreds of years. This study aims to investigate the protective effect of S. cincta Burkill (ESC)
Monoterpene biosynthesis. I. Occurrence and mevalonoid origin of gentiopicroside and loganic acid in Swertia caroliniensis.
Coscia C J, et al.
Biochemistry, 8(12), 5036-5043 (1969)
Quan-Bin Han et al.
Planta medica, 74(4), 458-463 (2008-05-20)
The seeds of Strychnos nux-vomica are popularly used in the treatment of arthritis. Being extremely toxic, the raw seeds are forbidden and must be processed before clinical use. The quality of crude and processed Strychnos seeds can be controlled by