Merck
PHL89246
Luteolin 3′,7-di-O-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′,7-diglucuronide
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.140,00
US$ 1.140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.140,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H26O18
Número de CAS:
Peso molecular:
638.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥80.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)C3=CC(=O)c4c(cc(cc4O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)C(=O)O)O3)O
InChI
1S/C27H26O18/c28-9-2-1-7(3-13(9)43-27-21(36)17(32)19(34)23(45-27)25(39)40)12-6-11(30)15-10(29)4-8(5-14(15)42-12)41-26-20(35)16(31)18(33)22(44-26)24(37)38/h1-6,16-23,26-29,31-36H,(H,37,38)(H,39,40)/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,26+,27+/m0/s1
Clave InChI
OPANBGHBBMSMQC-MWBUVXCNSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)