Merck
PHL84156
Sinapine chloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Sinapic acid choline ester chloride
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 497,00
US$ 497,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 497,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24ClNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
345.82
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 497,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C=Cc1cc(c(c(c1)OC)O)OC)(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO5.ClH/c1-17(2,3)8-9-22-15(18)7-6-12-10-13(20-4)16(19)14(11-12)21-5;/h6-7,10-11H,8-9H2,1-5H3;1H
Clave InChI
XKMPOGBKXGSVAO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)