Merck
PHL89793
Sinalbin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
p-Hydroxybenzylglucosinolate potassium salt, Glucosinalbin potassium salt
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 621,00
US$ 621,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 621,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18KNO10S2
Número de CAS:
Peso molecular:
463.52
Beilstein:
5708542
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 621,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](S/C(CC2=CC=C(O)C=C2)=N/OS(=O)(O[K])=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)