Merck
PHL83524
Mahanimbine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(+)-3,11-Dihydro-3,5-dimethyl-3-(4-methyl-3-penten-1-yl)pyrano[3,2-a]carbazole, Mahanimbin
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.180,00
US$ 1.180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.180,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25NO
Número de CAS:
Peso molecular:
331.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
CC(C)=CCCC1(C)C=CC2=C(C(C)=CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)O1
InChI
1S/C23H25NO/c1-15(2)8-7-12-23(4)13-11-18-21-19(14-16(3)22(18)25-23)17-9-5-6-10-20(17)24-21/h5-6,8-11,13-14,24H,7,12H2,1-4H3
Clave InChI
HTNVFUBCWIYPJN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)