PHL83489
Cycloolivil
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(1S,2S,3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3,7-dihydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-methoxy-2,3-naphthalenedimethanol, (2S,3S,4S)-4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,3-bis(hydroxymethyl)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2,6-naphthalenediol, Isoolivil
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC([C@H](C2=CC=C(O)C(OC)=C2)[C@@H](CO)[C@@](CO)(O)C3)=C3C=C1OC
InChI
1S/C20H24O7/c1-26-17-5-11(3-4-15(17)23)19-13-7-16(24)18(27-2)6-12(13)8-20(25,10-22)14(19)9-21/h3-7,14,19,21-25H,8-10H2,1-2H3/t14-,19+,20-/m1/s1
Clave InChI
KCIQZCNOUZCRGH-VOBQZIQPSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)