Merck
PHL83899
Pteryxin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-Methyl-2-butenoic acid (2Z)-rel-(9R,10R)-9-(acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-10-yl ester
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 582,00
US$ 582,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 582,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22O7
Número de CAS:
Peso molecular:
386.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 582,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(O[C@H]1C(C)(C)OC(C=CC(C=C2)=C3OC2=O)=C3[C@H]1OC(/C(C)=C\C)=O)=O
InChI
1S/C21H22O7/c1-6-11(2)20(24)27-18-16-14(28-21(4,5)19(18)25-12(3)22)9-7-13-8-10-15(23)26-17(13)16/h6-10,18-19H,1-5H3/b11-6-/t18-,19-/m1/s1
Clave InChI
LYUZYPKZQDYMEE-YRCPKEQFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)