N1130000
Norcyclobenzaprine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cyclobenzaprine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCC=C1c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3)C
InChI
1S/C19H19N/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3
Clave InChI
XECQQDXTQRYYBH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)