Merck
SMB00247
Sigma-Aldrich
1,3,6-Trigalloylglucose
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucopyranose, 1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucose, Tannic acid (Corilagin)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H24O18
Número de CAS:
Peso molecular:
636.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1)O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[C@H](O)[C@@H](COC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)O2
InChI
1S/C27H24O18/c28-11-1-8(2-12(29)18(11)34)24(39)42-7-17-21(37)23(44-25(40)9-3-13(30)19(35)14(31)4-9)22(38)27(43-17)45-26(41)10-5-15(32)20(36)16(33)6-10/h1-6,17,21-23,27-38H,7H2/t17-,21-,22-,23+,27+/m1/s1
Clave InChI
RNKMOGIPOMVCHO-SJMVAQJGSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Danh C Vu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(17), 4503-4511 (2018-04-18)
Black walnuts ( Juglans nigra L.) are highly valued for producing phenolic-enriched nuts. The objectives of this study were to identify and characterize the phenolic contents of 11 different black walnut cultivars and compare the levels of these phenolics between
Alessia Panusa et al.
Phytochemistry, 115, 79-88 (2015-02-24)
The aim of this study was to get a rapid metabolic fingerprinting and to gain insight into the metabolic profiling of Arctostaphylos pungens H. B. K., a plant morphologically similar to Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (bearberry) but with a lower