Merck
PHL82554
Gossypetin 3-methylether
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7,8-trihydroxy-3-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,7,8-Pentahydroxy 3-methoxyflavone
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 638,00
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 638,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O8
Número de CAS:
Peso molecular:
332.26
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
OC1=C2C(C(C(OC)=C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
InChI
1S/C16H12O8/c1-23-16-13(22)11-9(19)5-10(20)12(21)15(11)24-14(16)6-2-3-7(17)8(18)4-6/h2-5,17-21H,1H3
Clave InChI
WLHKPDQFOBROCS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the solubility of Gossypetin 3-methylether product, PHL82554
    1 answer
    1. Solubility testing for this product is not conducted. However, the product should typically be soluble in Methanol, Chloroform, Dichloromethane, Ethyl Acetate, DMSO, and Acetone.