Merck
PHL82553
Gossypetin 3,3′,8-trimethylether
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5,7-Trihydroxy 3,3′,8-trimethoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 638,00
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 638,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16O8
Número de CAS:
Peso molecular:
360.31
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
OC1=CC(O)=C(C(C(OC)=C(C2=CC(OC)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1OC
InChI
1S/C18H16O8/c1-23-12-6-8(4-5-9(12)19)15-18(25-3)14(22)13-10(20)7-11(21)16(24-2)17(13)26-15/h4-7,19-21H,1-3H3
Clave InChI
XZGZRRSEIISPEP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)