Merck
PHL89754
Peonidin 3-glucoside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Peonidin 3-O-glucoside chloride, 3-(Glucosyloxy)-4′,5,7-trihydroxy-3′-methoxyflavylium chloride, Glucopeonidin chloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 614,00
US$ 614,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 614,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H23ClO11
Número de CAS:
Peso molecular:
498.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 614,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Cl-].COc1cc(ccc1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C22H22O11.ClH/c1-30-15-4-9(2-3-12(15)25)21-16(7-11-13(26)5-10(24)6-14(11)31-21)32-22-20(29)19(28)18(27)17(8-23)33-22;/h2-7,17-20,22-23,27-29H,8H2,1H3,(H2-,24,25,26);1H/t17-,18-,19+,20-,22-;/m1./s1
Clave InChI
VDTNZDSOEFSAIZ-VXZFYHBOSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Arshad Mehmood et al.
Combinatorial chemistry & high throughput screening, 23(9), 917-930 (2020-04-29)
The present study was designed to evaluate the xanthine oxidase (XO) inhibitory and antioxidant activities of 30 bioactive compounds present in edible food plants for the possible treatment of hyperuricemia. The XO inhibitory, SO and DPPH radical scavenging activities of