Merck
PHL80666
Ácido L-aspártico
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Ácido (S)-(+)-aminosuccínico, Ácido (S-aminobutanodioico
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 378,00
US$ 378,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 378,00
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
133.10
Beilstein:
1723530
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 378,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Principal neurotransmisor para la excitación sináptica rápida
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)